주요 문서
C96605
Sigma-Aldrich
Cyclodecanone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H18(=O)
CAS Number:
Molecular Weight:
154.25
Beilstein:
1617127
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.482 (lit.)
bp
106-107 °C/12 mmHg (lit.)
mp
21-24 °C (lit.)
density
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CCCCCCCCC1
InChI
1S/C10H18O/c11-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-10/h1-9H2
InChI key
SXOZDDAFVJANJP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)