주요 문서
C89005
Sigma-Aldrich
N-Cyanoacetylurethane
98%
동의어(들):
Ethyl cyanoacetylcarbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩236,292
₩236,292
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩236,292
About This Item
Linear Formula:
NCCH2CONHCO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
156.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩236,292
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
양식
flakes
mp
167-169 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)NC(=O)CC#N
InChI
1S/C6H8N2O3/c1-2-11-6(10)8-5(9)3-4-7/h2-3H2,1H3,(H,8,9,10)
InChI key
HSOGVWWWGVFXGF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)