Key Documents
C63359
Sigma-Aldrich
3-Chlorophenylacetic acid
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H4CH2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
170.59
Beilstein:
2045103
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
형태
powder
mp
76-79 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)Cc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-7-3-1-2-6(4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
InChI key
WFPMUFXQDKMVCO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable