주요 문서
C62433
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-norbornanone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H9ClO
CAS Number:
Molecular Weight:
144.60
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.499 (lit.)
bp
100 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClC1[C@@H]2CC[C@@H](C2)C1=O
InChI
1S/C7H9ClO/c8-6-4-1-2-5(3-4)7(6)9/h4-6H,1-3H2/t4-,5+,6?/m1/s1
InChI key
PQRKEKMZLKKQOP-XSYQQOMZSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
201.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
94.00 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)