문서
C60805
Sigma-Aldrich
4-Chloro-1-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
99%
동의어(들):
5-Chloro-2-nitro-α,α,α-trifluorotoluene, 5-Chloro-2-nitrobenzotrifluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H3(NO2)CF3
CAS Number:
Molecular Weight:
225.55
Beilstein:
1973477
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.499 (lit.)
density
1.526 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3ClF3NO2/c8-4-1-2-6(12(13)14)5(3-4)7(9,10)11/h1-3H
InChI key
CFPIGEXZPWTNOR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
215.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
102 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter