주요 문서
C51008
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-methylaniline
98%
동의어(들):
2-Amino-3-chlorotoluene, 6-Chloro-o-toluidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H3(CH3)NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
141.60
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.576 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
density
1.152 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(Cl)c1N
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
InChI key
WFNLHDJJZSJARK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
221.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
105 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)