주요 문서
C48805
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-methylquinoline
99%
동의어(들):
2-Chlorolepidine, 2-Chloro-4-methylquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H8ClN
CAS Number:
Molecular Weight:
177.63
Beilstein:
118333
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
powder
bp
296 °C (lit.)
mp
55-58 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(Cl)nc2ccccc12
InChI
1S/C10H8ClN/c1-7-6-10(11)12-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6H,1H3
InChI key
PFEIMKNQOIFKSW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)