문서
C48104
Sigma-Aldrich
5-Chloroisatoic anhydride
97%
동의어(들):
6-Chloro-1,2-dihydro-4H-3,1-benzoxazine-2,4-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H4ClNO3
CAS Number:
Molecular Weight:
197.58
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
powder
mp
300 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Clc1ccc2NC(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C8H4ClNO3/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)13-8(12)10-6/h1-3H,(H,10,12)
InChI key
MYQFJMYJVJRSGP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable