주요 문서
C2004
Sigma-Aldrich
Choline dihydrogencitrate salt
≥98%
동의어(들):
Salts of (2-Hydroxyethyl)trimethylammonium
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 KG
₩170,520
₩170,520
출고 가능일2025년 4월 17일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 KG
₩170,520
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H21NO8
CAS Number:
Molecular Weight:
295.29
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩170,520
출고 가능일2025년 4월 17일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98%
양식
powder
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)CCO.OC(=O)CC(O)(CC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7.C5H14NO/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;1-6(2,3)4-5-7/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);7H,4-5H2,1-3H3/q;+1/p-1
InChI key
WRPUOFKIGGWQIJ-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
  • Natural deep eutectic solvents for enzyme stabilization: A study investigated the role of natural deep eutectic solvents, including Choline dihydrogencitrate, in enhancing the thermostability of Humicola insolens cutinase. This approach could be pivotal for improving enzyme performance in various biotechnological applications (Romano et al., 2023).
생화학적/생리학적 작용
Acyl group acceptor
기질
Choline acetyltransferase substrate
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)