주요 문서
C117404
Sigma-Aldrich
Cyclopropanemethanol
98%
동의어(들):
(Hydroxymethyl)cyclopropane, CPMO, Cyclopropyl carbinol, Cyclopropylmethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C3H5CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
72.11
Beilstein:
1846846
MDL number:
분석
98%
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
bp
123-124 °C/738 mmHg (lit.)
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCC1CC1
InChI
1S/C4H8O/c5-3-4-1-2-4/h4-5H,1-3H2
InChI key
GUDMZGLFZNLYEY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)