주요 문서
C112437
Sigma-Aldrich
Cyclopentanone oxime
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C5H8(=NOH)
CAS Number:
Molecular Weight:
99.13
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
bp
196 °C (lit.)
mp
53-55 °C (lit.)
SMILES string
O\N=C1/CCCC1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)