material
colorless wells
polystyrene
round bottom
무균
non-sterile
특징
lid: no
skirt (U-bottom)
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
BRAND 781780
크기
330 μL
96 wells
작업 용적
330 μL
색상
transparent
적합성
suitable for (bacteriological assays)
결합 유형
high binding surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For the immobilization of hydrophilic molecules.Strongly hydrophilic, with high affinity to hydrophilic molecules, such as glycoproteins and peptides, antibodies with predominantly hydrophilic regions, and nucleic acids.An alternative to the immunoGrade surface when performing solid phase assays.Alternative for homogeneous assays with hydrophobic molecules, that remain in solution.PS, non-sterile.BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase and Pyrogens
특징 및 장점
- Optimal surfaces for optimal results
- Reliable quality from the cleanroom
- Tested by independent laboratories
법적 정보
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.