BR781687
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 384 wells, size 120 μL, flat bottom, black, with transparent bottom
동의어(들):
BRANDplates®, Microplates, pureGradeS
크기 선택
₩1,829,132
크기 선택
About This Item
flat bottom
polystyrene
₩1,829,132
추천 제품
material
black wells
flat bottom
polystyrene
무균
sterile
특징
lid
skirt (F-bottom, transparent bottom)
with lid
포장
pack of 1 ea
pkg of (individually packaged)
제조업체/상표
BRAND 781687
크기
120 μL
384 wells
작업 용적
120 μL
색상
black, with transparent bottom
적합성
suitable for (bacteriological assays)
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
특징 및 장점
- Optimal surfaces for optimal results
- Reliable quality from the cleanroom
- Tested by independent laboratories
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.