주요 문서
BR781029
BRAND® PC centrifuge tube, rimless
volume 50 mL, round bottom, L × W 35 mm × 98 mm
동의어(들):
Centrifuge tubes, Tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 EA
₩718,214
₩718,214
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
크기 선택
보기 변경
10 EA
₩718,214
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.11
₩718,214
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
material
polycarbonate
round bottom
transparent tube
설명
RCF up to 20000g
특징
RCF 20,000 × g
포장
pack of 10
제조업체/상표
BRAND 781029
길이 × 너비
35 mm × 98 mm
용적
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BRAND® PC Centrifuge Tube is designed for reliable performance in laboratory centrifugation applications. Featuring embossed graduations with subdivisions of approximately 1 mm, this transparent tube offers clear visibility of contents, complemented by a slight yellow tint. It is engineered to withstand relative centrifugal forces (RCF) of up to 5000. The rimless design enhances ease of use, allowing for efficient handling and storage.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1