주요 문서
BR779022
BRAND® centrifuge tube, rimless
volume 15 mL, round bottom, graduated: no
동의어(들):
Centrifuge tubes, Tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩144,232
₩144,232
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩144,232
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.11
₩144,232
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
AR-Glass
round bottom
특징
graduated: no
포장
pack of 100
제조업체/상표
BRAND 779022
용적
15 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The AR-Glas® centrifuge tube offers a capacity of approximately 15 ml and features a sturdy wall thickness of 1.0 mm. Engineered for high-performance applications, it withstands relative centrifugal forces (RCF) of up to 3500. This reliable tube is perfect for laboratory use, ensuring durability and precision during centrifugation processes. An essential addition to any scientific workspace.
법적 정보
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)