주요 문서
BR709110
BRAND® pipetting aid for BLAUBRAND® intraEND micropipettes
동의어(들):
Accessories, Micropipettes, Pipettes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 EA
₩59,885
₩59,885
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
10 EA
₩59,885
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
₩59,885
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
PET
설명
includes - Glass tube, rubber adapter, and rubber teat with venting hole
제조업체/상표
BRAND 709110
용적
>1 μL
일반 설명
For BLAUBRAND® intraEND micropipettes > 1µl. Consisting of the PET plastic tube, silicone adapter, and TPE suction bellows with venting hole.
법적 정보
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1