주요 문서
BR709109
BRAND® disposable BLAUBRAND® micropipettes, intraEND
volume 10 μL
동의어(들):
Micropipettes, Pipettes, intraEND
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
특징
DE-M marking, To Contain
포장
pack of 1000 ea (4 boxes of 250)
pkg of (4 boxes of 250)
제조업체/상표
BRAND 709109
길이
32 mm
용량
10 μL
용적
10 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
DE-M marking certified for volumes greater than 5 μl. Volume defined by end-to-end filling. Calibrated to contain (TC, In).
법적 정보
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)