주요 문서
BR704552
BRAND® seripettor® cap
for 2+10 mL
동의어(들):
Accessories, Bottle-top Dispenser, Dispenser, seripettor®
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩60,900
₩60,900
예상 입고일2025년 5월 27일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩60,900
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
₩60,900
예상 입고일2025년 5월 27일세부사항
material
polypropylene
설명
cap for valve block
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 704552
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The BRAND® Seripettor® cap is a polypropylene (PP) cap designed to securely close the valve block of the Seripettor® system. Engineered for durability and reliability, this cap is suitable for autoclaving, ensuring it can withstand high temperatures and sterilization processes. Its precise fit helps maintain the integrity of the system, making it an essential component.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)