BR701930
BRAND® replacement piston rod for TRANSFERPETTOR
for fixed and digital type 2,5-10 and 11 μL
동의어(들):
Accessories, Pipettes, Piston rod, Piston-operated pipettes, Positive displacement principle, Transferpettor
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
3 EA
₩86,580
₩86,580
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
모든 사진(2)
크기 선택
보기 변경
3 EA
₩86,580
About This Item
UNSPSC 코드:
41121501
NACRES:
NB.01
₩86,580
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
material
stainless steel
포장
pack of 3 ea
제조업체/상표
BRAND 701930
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BRAND® Replacement Piston Rod for the TRANSFERPETTOR is designed to ensure optimal performance and precision in liquid handling. Starting from 20 µl, product comes equipped with a seal. The replacement rod is easy to install and maintain, providing a reliable solution for users seeking to extend the life of their TRANSFERPETTOR while maintaining accuracy and efficiency in their pipetting tasks.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.