주요 문서
BR701650
BRAND® PARAFILM® M cutter
동의어(들):
Accessories, Cutter, PARAFILM® M, Sealing films
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩567,588
₩567,588
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩567,588
About This Item
UNSPSC 코드:
41122410
NACRES:
NB.35
₩567,588
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
BRAND 701650
관련 카테고리
일반 설명
The handy Cutter is convenient for clean storage and cutting of sealing film such as BRAND Seal-R-film. Suitable for 50 mm and 100 mm wide rolls. Easy to use: 1. Inserting, 2. Dispensing, 3. Cutting, 4. Taking.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Parafilm is a registered trademark of Bemis Company, Inc.
Seal-R-film is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)