주요 문서
BR701381
BRAND® Sealing Paddle
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩14,413
₩14,413
출고 가능일2025년 4월 25일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩14,413
About This Item
UNSPSC 코드:
41122410
NACRES:
NB.13
₩14,413
출고 가능일2025년 4월 25일세부사항
material
polyethylene
무균
non-sterile
제조업체/상표
BRAND 701381
관련 카테고리
일반 설명
To securely and easily apply self-adhesive films. The sealing paddle helps to attach the film to the plate with a uniform pressure. Especially suited for plates with raised rim.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)