₩252,228
출고 가능일2025년 4월 23일세부사항
추천 제품
material
polystyrene
설명
alphanumeric identification system
무균
non-sterile
특징
skirt
포장
pack of 32 ea
제조업체/상표
BRAND 701352
크기
96 well
용적
1.1 mL
작업 용적
1.1 mL
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- BRAND® 96-well deep well plates are made of high purity polystyrene (PS).
- The ′U′ bottom ensures optimal sample mixture and collection.
- Designed for a range of applications including High-Throughput Screening (HTS), serial dilutions, reagent transfer, and sample storage down to -80 °C.
- Stackable for easy storage.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객