주요 문서
BR65805
BRAND® desiccator
size 150 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩196,200
₩196,200
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩196,200
About This Item
UNSPSC 코드:
41104510
NACRES:
NB.43
₩196,200
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
설명
lid PC, base & desiccant tray PP
lid PC, base & desiccant tray PP
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 65805
크기
150 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Polycarbonate lid. PP base and desiccant tray. Venting stopper with non-return valve in lid. Seal between lid and base: polychlorobutadiene rubber (CK) O-ring, compressed by vacuum. Light-weight and easy to handle.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)