주요 문서
BR65038
BRAND® desiccator ′Novus′
nominal diameter × O.D. × H 200 mm × 270 mm × 298 mm, with knob lid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩542,822
₩542,822
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩542,822
About This Item
UNSPSC 코드:
41104510
NACRES:
NB.43
₩542,822
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
with knob lid
제조업체/상표
BRAND 65038
공칭 직경 × O.D. × 높이
200 mm × 270 mm × 298 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Boro 3.3. DIN 12491. Precisely ground flat flanges. Base ring surface studded to improve stability and help prevent cracks. Interchangeable lid.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)