주요 문서
BR61815
BRAND® jar with push-on lid
polypropylene, capacity 40 mL
동의어(들):
Jars
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 EA
₩40,093
₩40,093
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
10 EA
₩40,093
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
₩40,093
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polypropylene
polypropylene cap
round transparent bottle
특징
with cap
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
BRAND 61815
용량
40 mL
직경 × 높이
56 mm × 25 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)