₩492,174
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
material
soda-lime glass
설명
use with glass staining trough
제조업체/상표
BRAND 472000
길이 × 너비 × 높이
88 mm × 70 mm × 40 mm, holds 10 slides
일반 설명
staining trough, tray, and wire handle are sold separately
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객