₩1,018,451
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
추천 제품
특징
incremental 0.2 mL
DE-M marking
with recirculation valve
제조업체/상표
BRAND 4630141
용적 범위
1-10 mL
피팅
(GL 28/S28)
GL 32
GL 38
S 40
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
특징 및 장점
- Extremely easy filling and dispensing
- Simple priming by optimized flow channels
- Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
기타 정보
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
프로토콜
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.
관련 콘텐츠
Chemical compatibility chart for all Dispensette® S and Dispensette® S Organic models.