문서
BR402046
BRAND® volumetric flask for sugar analysis
size 200 mL
동의어(들):
Flasks, SILBERBRAND, Volumetric flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
특징
class B For Kohlrausch sugar analysis. Calibrated to contain (TC, In).
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
BRAND 402046
크기
200 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Borosilicate glass 3.3. For Kohlrausch sugar analysis. Error limits according to Class B. Calibrated to contain (TC, In.).
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG