₩124,338
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
추천 제품
material
soda-lime glass
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
BRAND 386038
크기
100-150 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Soda-lime glass. For the determination of oxygen dissolved in water. The measured capacity is specified to ±0.01 mL. With labeling area. Solid, obliquely cut standard-ground glass stopper can be secured with a fastening clip. Each flask is calibrated with its own stopper, hence, stoppers and flasks are not interchangeable. Each flask and its stopper is marked with a unique matching identification number.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.