주요 문서
BR36549
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask PUR-coated
joint: ST/NS 14/23, capacity 100 mL
동의어(들):
BLAUBRAND®, PURprotect, Volumetric flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 EA
₩119,770
₩119,770
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
2 EA
₩119,770
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩119,770
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
glass
polypropylene stopper
조인트
joint: ST/NS14/23
특징
accuracy class A
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
BRAND 36549
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Borosilicate 3.3. DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In). Including one batch certificate.
The PUR coating envelops the volumetric flasks like a protection skin. In the event of breakage, the safety coating helps contain the glass fragments. Compared to uncoated glass flasks the electrostatic charge is not increased. The light blue coating facilitates optical distinction. The maximum operating temperature at dry heat is 135°C (exposure time <30 min.).
Frequent autoclaving at 121°C reduces splintering protection. Cleaning up to max. 95°C.
법적 정보
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)