주요 문서
BR31762
BRAND® SILBERBRAND Class B glass measuring cylinders, tall form
volume 1000 mL
동의어(들):
Graduated Cylinders, SILBERBRAND
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass 3.3
특징
subdivision 10 mL
제조업체/상표
BRAND 31762
부피 측정 범위
1000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Boro 3.3. DIN EN ISO 4788. Calibrated to contain (TC, In). With spout and hexagonal base.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)