주요 문서
BR31748
BRAND® SILBERBRAND Class B glass measuring cylinders, tall form
volume 250 mL
동의어(들):
Graduated Cylinders, SILBERBRAND
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
material
borosilicate glass 3.3
특징
subdivision 2 mL
제조업체/상표
BRAND 31748
부피 측정 범위
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)