BR27818
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
camber 1 mL , with 0.1 mL subdivisions, type 2
동의어(들):
BLAUBRAND®, Graduated Pipettes, Pipettes
크기 선택
₩108,707
크기 선택
About This Item
₩108,707
추천 제품
material
AR-Glas®
Agency
according to DIN 12 697
특징
class AS
graduation
포장
pack of 12
제조업체/상표
BRAND 27818
측정 범위
accuracy: 0.1 mL
챔버
1 mL , with 0.1 mL subdivisions
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
프로토콜
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.