주요 문서
BR23872
BRAND® Compact BLAUBRAND® Automatic Burette with Polyethylene Bottle
class AS, DE-M, brown glass tube, volume 50 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩364,182
₩364,182
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩364,182
About This Item
UNSPSC 코드:
41121808
NACRES:
NB.43
₩364,182
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
PE bottle (bottle with base)
PTFE stopcock (detachable)
borosilicate glass 3.3
brown glass tube
transparent PVC tube (filling tube)
특징
class AS DE-M
subdivision 0.1 mL
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 23872
측정 범위
accuracy: ±0.05 mL
용적
50 mL
용량
1000 mL capacity(bottle)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The Modular Automatic Burette Concept! Fast to dismantle and easy to clean. Easy to repair - all individual components replaceable! Class AS, DE-M marking Boro 3.3, detachable PTFE stopcock. DIN EN ISO 385. Calibrated to deliver (TD, Ex). All BLAUBRAND® automatic burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
법적 정보
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)