주요 문서
BR23829
BRAND® compact automatic SILBERBRAND burette, without support/clamp
volume 25 mL, with LDPE bottle and PVC filling tube
동의어(들):
Automatic Burettes, Burettes, Compact Automatic Burettes, SILBERBRAND
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩349,465
₩349,465
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩349,465
About This Item
UNSPSC 코드:
41121808
NACRES:
NB.43
₩349,465
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
material
borosilicate glass (5.4)
제조업체/상표
BRAND 23829
부피 측정 범위
25 mL, accuracy: ±0.08 mL
용적
25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The Modular Automatic Burette Concept! Fast to dismantle and easy to clean. Easy to repair - all individual components replaceable! Borosilicate glass 5.4, detachable PTFE stopcock. Calibrated to deliver (TD, Ex). 25 ml: Error limit according to class B, DIN EN ISO 385. 50 ml: DIN EN ISO 385, class B.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)