주요 문서
BR23724
BRAND® spare burette for automatic burette Dr. Schilling
size 50 mL, amber
동의어(들):
Accessories, Automatic Burettes, Burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩164,633
₩164,633
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩164,633
About This Item
UNSPSC 코드:
41121808
NACRES:
NB.43
₩164,633
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
AR-Glass
amber
설명
SILBERBRAND
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 23724
길이
580 mm
크기
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)