주요 문서
BR155542
BRAND® weighing dish
polystyrene, L × W × H 80 mm × 80 mm × 23 mm, square
동의어(들):
Dishes, Weighing dishes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 EA
₩151,337
₩151,337
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
500 EA
₩151,337
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.71
₩151,337
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polystyrene
square
포장
case of 500 ea
제조업체/상표
BRAND 155542
길이 × 너비 × 높이
80 mm × 80 mm × 23 mm
접시 길이 × 너비
80 mm × 80 mm
용적
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BRAND® weighing dish is made from impact-resistant polystyrene (PS) and features an antistatic design, making it ideal for accurate weighing in laboratory settings. Its light and flat design ensures easy handling and stability during use. With a wall thickness of approximately 0.2 mm, this weighing dish provides a reliable surface for measuring various substances. The antistatic properties help prevent the adherence of dust and particles, ensuring clean and precise measurements. This weighing dish is an essential tool for any laboratory focused on efficiency and accuracy in weighing applications.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1