주요 문서
BR153105
BRAND® tubing connector, X-shape
polypropylene, for tubing i.d., 2 ‑ 3 mm
동의어(들):
Tubing, Tubing Connectors
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40183110
material
polypropylene
특징
for tubing i.d. 2 ‑ 3 mm
포장
pack of 20 ea
제조업체/상표
BRAND 153105
길이
26 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)