주요 문서
BR148215
BRAND® funnel with internal fluting
diam. 45 mm, stem diam. × L 5 mm × 44 mm
동의어(들):
Funnels
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
20 EA
₩111,447
₩111,447
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
크기 선택
보기 변경
20 EA
₩111,447
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
₩111,447
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
제조업체/상표
BRAND 148215
직경
45 mm
스템 직경 × 길이
5 mm × 44 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The BRAND® Funnel with Internal Fluting is designed for efficient liquid transfer and filtration in laboratory settings. Made from high-quality polypropylene (PP), this funnel features a short, wide stem that enhances flow rates and minimizes the risk of clogging. The internal fluting allows for improved liquid movement, ensuring a smooth and rapid transfer of substances.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)