주요 문서
BR130422
BRAND® square bottle with tamper-proof screw cap, PE-HD
capacity 1000 mL, wide-neck
동의어(들):
Bottles, Plastics, Square bottles
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
material
high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
square bottle
translucent bottle
wide-mouth bottle
wide-neck
조인트
Joints threaded neck (GL54)
특징
with cap
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 130422
길이 × 높이
85 mm × 210 mm
용량
1000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Translucent. Screw cap with sealing cone, PP, blue, with cadmium-free pigments. Tamper-proof closure with press-off retaining ring. Space-saving square base.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)