주요 문서
BMSE1200
Benchmark myGel InstaView Gel Tank with Blue LED Illuminator
AC/DC input 115 V
동의어(들):
protein separation, gel imaging, gel casting, transillumination
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩1,265,096
₩1,265,096
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩1,265,096
About This Item
UNSPSC 코드:
41105300
NACRES:
NB.13
₩1,265,096
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
Benchmark Scientific E1200
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
myGel InstaView Gel Tank allows users to view sample migration during electrophoresis. Includes gel tank, casting set, blue LED transilluminator, orange filter cover and imaging enclosure. Compatible with any basic power supply
애플리케이션
Electrophoresis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)