주요 문서
BMSD113110
Benchmark Silica Glass Bulk Beads
bead diam. 1 mm, acid washed
동의어(들):
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization, BeadBug grinding medium
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
200 G
₩402,448
₩402,448
출고 가능일2025년 4월 17일세부사항
크기 선택
보기 변경
200 G
₩402,448
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.13
₩402,448
출고 가능일2025년 4월 17일세부사항
material
silica (glass)
포장
pkg of 200 g
제조업체/상표
Benchmark Scientific D1131-10
bead diam.
1 mm
호환성
BeadBug and BeadBlaster
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Loose, bulk beads, 0.5mm diameter, acid washed glass for bead homogenization
애플리케이션
Bead homogenization
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B Inhalation
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)