주요 문서
BMSBT4500EUK
Benchmark Orbi-Shaker CO2 with remote controller
AC/DC input 230 V, UK plug
동의어(들):
orbital shaker, microplate shaker, carbon dioxide incubator, CO2 incubation, harsh enviroment incubation
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩6,252,908
₩6,252,908
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩6,252,908
About This Item
UNSPSC 코드:
41103811
NACRES:
NB.73
₩6,252,908
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
Benchmark Scientific BT4500-E-UK
파라미터
200-1200 rpm speed
플레이트 너비 × 길이
33 cm × 30 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
OrbiShaker CO2MP is designed for thorough, mixing of microplates in extreme environments, including CO2 incubators. It can withstand temperatures from 0 to 65°C and humidity levels up to 100%.
애플리케이션
Accepts 6 microplates, designed for use in CO2 incubators
법적 정보
Orbi-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)