주요 문서
BMSBSHTP1
Sigma-Aldrich
myBlock External Temperature Probe
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩388,847
₩388,847
예상 입고일2025년 6월 27일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩388,847
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.76
₩388,847
예상 입고일2025년 6월 27일세부사항
특징
(wire length 18" probe length 15" probe diameter 1/8")
제조업체/상표
Benchmark Scientific BSH-TP1
파라미터
0 °F temp. range (300 °F) (use on air or liquid)
호환성
BMSBSH5001, BMSBSH5002
일반 설명
  • External temperature probe
  • For the MyBlock I and II drybaths
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)