주요 문서
BMSB0718
Sigma-Aldrich
LaBungee 4 cord bungee cord pack for use with BenchRocker
range 7 - 18 in. working range
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
4 EA
₩52,070
₩52,070
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
4 EA
₩52,070
About This Item
UNSPSC 코드:
41103811
NACRES:
NB.73
₩52,070
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
pack of 4 ea
제조업체/상표
Benchmark Scientific B0718
일반 설명
  • Working range of 7 to 18 inches
  • Elastic tie down cord
  • Comes complete with hooks
  • For use with rocking platforms
  • Four cords per pack
법적 정보
BenchRocker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
LaBungee is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)