BAH369420000
SP Bel-Art® Sterileware™ Long Handled Sampling Spoon
white polystyrene, nominal capacity 2.46 mL , ½tsp, L × W 17.8 cm (7 in.) × 1 in. (25 mm), sterile, pack of 200 ea (individually wrapped)
동의어(들):
Lab Scoop, dispensing tool, spoon
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
200 EACH
₩445,687
₩445,687
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
모든 사진(4)
크기 선택
보기 변경
200 EACH
₩445,687
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.35
₩445,687
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
material
white polystyrene
무균
sterile
포장
pack of 200 ea (individually wrapped)
제조업체/상표
Bel-Art H36942-0000
길이 × 너비
17.8 cm (7 in.) × 1 in. (25 mm)
공칭 용량
2.46 mL , ½tsp
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Designed to gather small amounts of sample material, especially in hard to reach containers.
특징 및 장점
- Long handle reaches into jars, bottles and other confined areas
- Minimizes the potential of personal contact with sampled material
- Sterile, FDA grade polystyrene safe for food, drug and cosmetic use
- Individually packaged, sterilized by gamma irradiation, lot stamped for accurate lot tracing
Note: Sterilized products are not returnable.
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터