주요 문서
BAH211950068
SP Bel-Art® Small Bore Tubing
PTFE, I.D. 0.068 in. (1.73 mm), wall thickness 0.012 in. (0.3 mm)
동의어(들):
PTFE plastic tubing, PTFE tubing
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.43
material
PTFE
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art H21195-0068
I.D.
0.068 in. (1.73 mm)
벽 두께
0.012 in. (0.3 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
PTFE plastic tubing can be ordered by the foot to suit your needs.
특징 및 장점
  • Superior chemical resistance
  • High degree of flexibility allows multiple twists and turns in tight spaces
  • Non-stick surface will not collect particulates
  • One Quantity/Pack equals 1 foot; for longer lengths, order the length you require (Quantity/Pack of 25 = 25 feet). Minimum order 25 feet
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)