주요 문서
BAH131870000
Poxygrid® bag holder
to hold, 12 x 24 in (30 x 61 cm) bag
동의어(들):
bag holder
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩192,850
₩192,850
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩192,850
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.43
₩192,850
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
to hold 12 x 24 in (30 x 61 cm) bag
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art H13187-0000
직경 × 높이
7.3 in. (185 mm) × 20.5 in. (520 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Sturdy wire holder keeps bags open while a separate hooked ring that rests over the top keeps them securely in place
특징 및 장점
  • Bright biohazard orange colored epoxy-coated steel wire
  • Chemical and corrosion-resistant; unaffected by organic solvents, salts, weak acids and weak alkalis
  • Will withstand a temperature range of -223ºC (-369ºF) to 121ºC (250ºF)
  • Autoclavable
법적 정보
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)