BAF369100500
SP Bel-Art® Sterileware™ Pharma Scoop
red polystyrene, nominal capacity 500 mL (17 oz), sterile, pack of 50 ea (individually wrapped)
동의어(들):
Lab Scoop, spoon
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 EACH
₩1,102,595
₩1,102,595
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
모든 사진(1)
크기 선택
보기 변경
50 EACH
₩1,102,595
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.35
₩1,102,595
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
material
red polystyrene
무균
sterile
포장
pack of 50 ea (individually wrapped)
제조업체/상표
Bel-Art F36910-0500
bowl H × L × W
2.625 in. (61 mm) × 5.125 in. (131 mm) × 3.875 in. (97 mm)
핸들 길이
4.625 in. (11.8 cm)
공칭 용량
500 mL (17 oz)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ideal for sampling for both production work and laboratory use, Pharma Scoops are used by pharmaceutical, food, cosmetic, and chemical companies.
특징 및 장점
- High handle location keeps hand further from sample
- Made from FDA and EU conforming materials; safe for food, drug and cosmetic use
- High impact polystyrene (HIPS) scoops heat sealed in individual polyethylene bags
- Gamma irradiated sterile (SAL 10^-6)Ready for one time use and disposal
- Lot stamped for accurate tracing
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터