주요 문서
BAF187560160
Scienceware® POXYGRID® test-tube rack
Holds 60 x 13-16 mm tubes
동의어(들):
tube holder
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩119,364
₩119,364
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩119,364
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.35
₩119,364
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
epoxy (coated steel)
특징
Holds 60 x 13-16 mm tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F18756-0160
크기
203x129x64 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Welded steel wire is coated with heat-cured, thermosetting epoxy to protect from rust and corrosion. The coating is unaffected by most organic solvents, weak acids and alkalis, and has excellent abrasion resistance and adhesion to steel substrate.
Temp. range: -370 to 250°F (-233 to 121°C). Has square holes, three decks, slotted-mesh bottom deck and reinforced edges.
법적 정보
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)